Learn More
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Combine Epredia™ Phosphate Buffer with Giemsa, Wright, and Wright-Giemsa stains for excellent results.
Marca: Epredia™ 89032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Supplied as 9.25g powder.Specifica
Phosphate Buffered Saline (PBS) | |
9.25 g | |
6.6 |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic