Learn More
Hemin (porcine), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
Solubility
Soluble in dilute ammonia, trimethylamine, p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hemin (porcine) |
Punto di fusione | >300°C |
Quantità | 1 g |
Beilstein | 5229914 |
Indice di Merck | 14,4644 |
Informazioni di solubilità | Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water |
IUPAC Name | 3-[(1Z,6Z,12Z,17Z)-5-(2-carboxyethyl)-22-chloro-15,20-diethenyl-4,10,14,19-tetramethyl-21,23,24,25-tetraaza-22-ferrahexacyclo[9.9.3.1³,⁶.1¹³,¹⁶.0⁸,²³.0¹⁸,²¹]pentacosa-1,3(25),4,6,8,10,12,14,16(24),17,19-undecaen-9-yl]propanoic acid |
Peso formulazione | 651.95 |
Percent Purity | ≥98% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253457 | Certificato di analisi | 19/12/2024 | A11165.03,A11165.14,A11165.06 |
U21K013 | Certificato di analisi | 02/10/2024 | A11165.03,A11165.14,A11165.06 |
10251074 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A11165.03,A11165.14,A11165.06 |
S14K014 | Certificato di analisi | 28/06/2024 | A11165.03,A11165.14,A11165.06 |
Q11K010 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | A11165.03,A11165.14,A11165.06 |
Sicurezza e movimentazione
- Hemin (porcine)
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hemin