Learn More
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl for 250 mL Flask
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca: Velp Scientifica™ A00000332
172.61 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
- Holds various sizes of flasks
- For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
250 mL | |
Fits on 135 mm plate | |
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 | |
Bowl |
Titolo del prodotto
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl for 250 mL Flask > Volume: 250 ml