Learn More
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl for 50 mL Flask
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca: Velp Scientifica™ A00000330
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Holds various sizes of flasks
- For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
50 mL | |
Fits on 135 mm plate | |
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 | |
Bowl |