Learn More
HEPES (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-26382
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Secchio in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10397023
Marca: Fisher BioReagents BP310100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Commonly used buffering agent | CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Agente tamponante molto diffuso
HEPES è comunemente usato come agente tamponante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES
CAS 7365-45-9
Colore White
pH 5.0 to 6.5
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C8H18N2O4S
Numero MDL MFCD00006158
Imballaggio Glass Bottle
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 4689
Sinonimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare