Learn More
Heptafluorobutyric acid, 99%
Codice prodotto. 11422717
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11422717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14907.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
Solubility
Miscible with water, toluene, ether, ethanol and benzene.       
Notes
Hygroscopic. Light sensitive. Incompatible withbases, oxidizing agents and reducing agents..   
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-22-4
Formula molecolare C4HF7O2
Molecular Weight (g/mol) 214.039
Numero MDL MFCD00004171
InChI Key YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric acid
Punto di fusione -18°C
Densità 1.648
Punti di ebollizione 120°C to 121°C
Punto d'infiammabilità None
Odore Unpleasant
Formula lineare CF3CF2CF2CO2H
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1426882
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptafluorobutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Heptafluorobutyric acid