Learn More
Riedel-de Haën Heptane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15925490
Click to view available options
Quantità:
7 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Heptane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99%.
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Specifica
Materiale o nome chimico Heptane
pH Not applicable
Punto di fusione -90.5°C
CAS 142-82-5
Colore Colorless
Densità 0.69 g/cm3 (15°C)
Punti di ebollizione 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 6.7 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula molecolare C7H16
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Numero MDL MFCD00009544
Pressione del vapore 60.9 hPa (25°C)
Numero UN UN1206
Viscosità No data available
Beilstein 1730763
Sinonimo n-heptane, heptan
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Percent Purity ≥99.00%
Grado GC