Learn More
Tocris Bioscience™ HER2 PROTAC™ CH7C4
Potent and selective HER2 targeting PROTAC™
Marca:  Tocris Bioscience™ 7886/5
343.51 EUR valido fino al 2024-12-16
Usa il codice promo "21630" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18095662
  • 420.00€ / 5mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HER2 PROTAC™ CH7C4 is a potent and selective HER2 (also called ErbB-2) targeting PROTAC™ (DC50 = 69 nM; Dmax = 96%). Inhibits BT-474 cell proliferation (IC50 = 47 nM) and xenograft growth. Comprises a Tucatinib (Cat. No. 7640) analog, joined by a linker to a CRBN E3 ligase ligand. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifica
Specifica
5-((7-(4-(3-((4-((4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-7-yloxy)-3-methylphenyl)amino)-6-methoxyquinazolin-7-yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)heptyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
Active Degraders
98%
5 mg
C49H55N11O7