Learn More
Thermo Scientific™ Banco Heraguard™ ECO Clean
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15138902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
ECO Clean Bench
Line Cord and Internal Receptacle
Descrizione:
Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ
Heraguard Eco 1.8
Switzerland
Materiale:
Melamine
Larghezza (sistema imperiale):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15138902
Marca: Thermo Scientific™ 51029704
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
È possibile proteggere i campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, caratterizzato da efficienza, sicurezza e funzionalità ottimali. Disponibile con due motori CC.
Protezione dei campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean, che garantisce efficienza, sicurezza e funzionalità ottimizzate. Disponibile con due motori CC a basso consumo energetico.
HERAguard ECO clean benches provide high performance with optimized efficiency, safety and functionality. Now available with dual DC motors which offers lower energy consumption compared to previous models. They are ideal for laboratory applications where product protection is required.
Clean benches provide:
  • Sample protection
  • Clean air conditions that can be validated
  • Ease of use
Variety of interior widths:
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Different working heights:
  • Standard work space height 650mm
  • Extra work space height 950mm
All-round vision
  • Side windows increase the available light inside the work area and support a comfortable work environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ECO Clean Bench
Materiale Melamine
Velocità dell'aria Level I: 0.15 to 0.25 m/s, Level II: 0.36 to 0.45 m/s
Depth (English) Interior 23.03 in.
Depth (Metric) Interior 585 mm
Descrizione Heraguard Eco 1.8
Green Features Energy efficient
Altezza (sistema imperiale) 46.06 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 25.39 in.
Altezza (sistema metrico) 1170 mm
Altezza (sistema metrico) interno 645 mm
Hertz 50/60 Hz
Illuminazione >1000 lx
Lunghezza (sistema metrico) 810 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Modello ECO 1.8
Livello di rumorosità Level I: < 55, Level II: < 60 dBA
Porte 3
Consumo energetico 550 W
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 150 kg
Larghezza (sistema imperiale) 6 ft.
Larghezza (sistema imperiale) interno 71.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 1900 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1820 mm
Materiale finestra Tempered Safety Glass