Learn More
Thermo Scientific™ Banco Heraguard™ ECO Clean
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15158902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
ECO Clean Bench
Line Cord and Internal Receptacle
Descrizione:
Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ
Heraguard Eco 1.8
Switzerland
Materiale:
Melamine
Larghezza (sistema imperiale):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15158902
Marca: Thermo Scientific™ 51029702
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
È possibile proteggere i campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, caratterizzato da efficienza, sicurezza e funzionalità ottimali. Disponibile con due motori CC.
Protezione dei campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean, che garantisce efficienza, sicurezza e funzionalità ottimizzate. Disponibile con due motori CC a basso consumo energetico.
I banchi sterili garantiscono:
  • Protezione del campione
  • Condizioni di aria pulita che possono essere convalidate
  • Semplicità d'uso
Ampia gamma di larghezze interne:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Diverse altezze di lavoro:
  • Altezza standard dello spazio di lavoro 650mm
  • Altezza extra dello spazio di lavoro 950 mm
Visione completa
  • Le finestre laterali aumentano la luminosità all'interno dell'area di lavoro e contribuiscono alla creazione di un ambiente di lavoro confortevole
Conformità:
  • Agenzia: GOST
  • CE: 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2011/65/CE; 2006/121/CE
  • Standard: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006
†Due to DC motors, Heraguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ECO Clean Bench
Materiale Melamine
Velocità dell'aria Livello I: 0.15 - 0.25; Livello II: 0.36 - 0.45 m/s
Depth (English) Interior 23.03 in.
Depth (Metric) Interior 585 mm
Descrizione Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ
Green Features Energy efficient
Altezza (sistema imperiale) 46.06 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 25.39 in.
Altezza (sistema metrico) 1170 mm
Altezza (sistema metrico) interno 645 mm
Hertz 50/60 Hz
Illuminazione >1000 lx
Lunghezza (sistema metrico) 810 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Modello ECO 1.2
Livello di rumorosità Livello I: < 55/livello II: < 60 dB(a)
Porte 3
Consumo energetico 270 W
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 120 kg
Larghezza (sistema imperiale) 4 ft.
Larghezza (sistema imperiale) interno 48.03 in.
Larghezza (sistema metrico) 1300 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1220 mm
Materiale finestra Tempered Safety Glass