Learn More
Thermo Scientific™ Banco Heraguard™ ECO Clean
È possibile proteggere i campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, caratterizzato da efficienza, sicurezza e funzionalità ottimali. Disponibile con due motori CC.
Marca: Thermo Scientific™ 51900300
Descrizione
Protezione dei campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean, che garantisce efficienza, sicurezza e funzionalità ottimizzate. Disponibile con due motori CC a basso consumo energetico.
HERAguard ECO clean benches provide high performance with optimized efficiency, safety and functionality. Now available with dual DC motors which offers lower energy consumption compared to previous models. They are ideal for laboratory applications where product protection is required.
Clean benches provide:
- Sample protection
- Clean air conditions that can be validated
- Ease of use
Variety of interior widths:
- 900mm
- 1200mm
- 1500mm
- 1800mm
Different working heights:
- Standard work space height 650mm
- Extra work space height 950mm
All-round vision
- Side windows increase the available light inside the work area and support a comfortable work environment
Specifica
Line Cord and Internal Receptacle | |
Melamine, Tempered Safety Glass | |
Line cord and internal receptacle, Switzerland | |
>1000 lx |