Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni, è possibile integrare gli accessori dei banchi sterili Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con il banco sterile ECO.
Marca:  Thermo Scientific™ 51901073
Codice prodotto. 15148912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    703.00€ / Pezzo
    Risparmia 47.00€
    6% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.