Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Worksurfaces, exhaust transitions and baskets
Marca: Thermo Scientific™ 50073669
467.12 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.18200kg
Descrizione
Worksurfaces, exhaust transitions and baskets
Specifica
Indented Worksurface Module 900 mm Wide (316SS) | |
Indented Worksurface Module | |
900 mm |