Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators
Codice prodotto. 10292190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
66 L
104 L
178 L
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10292190
Marca: Thermo Scientific™ 51028718
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Perform drying applications with our advanced protocol microbiological incubators, which include dual-convection technology and delivers excellent temperature consistency.
Perform drying applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators, which include dual-convection technology and deliver excellent temperature consistency. These incubators are an effective and flexible tool in the lab and can be used for multiple applications.
  • Dual convection for application versatility—fan speed adjustable from 0 to 100%
  • Advanced digital timer for daily or weekly ON / OFF cycles
  • Easy to clean, corrosion-resistant stainless-steel interior (AISI 304)
  • Broad temperature range from 5°C above ambient to 105°C—suitable for drying applications
  • Temperature uniformity of ± 0.6 (Fan off) and between ±0.2° and ± 0.4C (Fan full speed) (measured at 37°C)
  • Temperature stability of ±0.1°C (measured at 37°C)
  • Intuitive user interface for setting temperature
  • Large, easy to read vacuum fluorescent display
  • Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
  • Exceptionally small footprint
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.67 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 55 lb.
Tipo di unità di controllo Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Capacità (sistema metrico) 104 L
Convection Type Dual Convection
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2 supplied/ 16 max.
Tipo di spina Plug type provided based on country
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 105°C
Tipo Incubatore microbiologico
Stabilità termica ±0.1°C
Uniformità termica ±0.6°C
Temporizzatore Weekly/Real Time/Hour
Dimensioni interne (L x P x A) 14.5 x 18.3 x 23.9 in. (36.8 x 46.4 x 60.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 25.2 x 32.3 in. (56.5 x 64 x 82 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 18.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 46.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 32.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 23.9 in.
Altezza (sistema metrico) 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 60.8 cm
Depth (English) Interior 14.5 in.
Depth (Metric) Interior 36.8 cm
Peso (sistema imperiale) 123 lb.
Peso (sistema metrico) 56 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1100 w
Amperaggio 4.8 A
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.