Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators
Codice prodotto. 11636420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
66 L
104 L
178 L
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11636420
Brand: Thermo Scientific™ 51028135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Perform drying applications with our advanced protocol microbiological incubators, which include dual-convection technology and delivers excellent temperature consistency.
Perform drying applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators, which include dual-convection technology and deliver excellent temperature consistency. These incubators are an effective and flexible tool in the lab and can be used for multiple applications.
  • Dual convection for application versatility—fan speed adjustable from 0 to 100%
  • Advanced digital timer for daily or weekly ON / OFF cycles
  • Easy to clean, corrosion-resistant stainless-steel interior (AISI 304)
  • Broad temperature range from 5°C above ambient to 105°C—suitable for drying applications
  • Temperature uniformity of ± 0.6 (Fan off) and between ±0.2° and ± 0.4C (Fan full speed) (measured at 37°C)
  • Temperature stability of ±0.1°C (measured at 37°C)
  • Intuitive user interface for setting temperature
  • Large, easy to read vacuum fluorescent display
  • Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
  • Exceptionally small footprint
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità (sistema imperiale) 6.3 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 55 libbre
Tipo di unità di controllo Controllo a microprocessore con display fluorescente a vuoto
Capacità (sistema metrico) 178 L
Convection Type Convezione doppia
N. di ripiani 2 forniti/19 max.
Tipo di spina Tipo di spina fornito in base al Paese
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da +5° a 105 °C
Tipo Incubatore microbiologico
Stabilità termica ±0.1 °C
Uniformità termica ±0.6 °C
Temporizzatore settimanale / in tempo reale / ora
Dimensioni interne (L x P x A) 21.4 x 18.3 x 27.9 pollici (54.3 x 46.4 x 70.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 29.1 x 25.2 x 36.2 pollici (73.8 x 64 x 92 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 29.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 73.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 18.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 46.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 36.2 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 27.9 in.
Altezza (sistema metrico) 92 cm
Altezza (sistema metrico) interno 70.8 cm
Depth (English) Interior 21.4 in.
Depth (Metric) Interior 54.3 cm
Peso (sistema imperiale) 154 lb.
Peso (sistema metrico) 70 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1300 w
Amperaggio 5.7 A
Frequenza 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.