Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
2824.05€ - 10552.50€
Specifica
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo Materiale Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo Materiale Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
11606430
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028142
61 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific
2824.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11616430
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028143
99 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific
3527.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11626430
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028144
168 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific
3849.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10774042
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028151
62 l Convezione meccanica Acciaio rivestito Specifico per paese
3356.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10349839
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028152
97 l Convezione meccanica Acciaio rivestito Specifico per paese
3959.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10590021
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028153
170 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific
4964.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10704842
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028709
61 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10339469
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028711
99 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10272380
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028712
168 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15383744
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028713
62 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific
3688.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10338289
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028715
97 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific
4452.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10338479
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028716
170 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific
5467.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12861503
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51029331
396 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific
7004.85€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12625316
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51029332
396 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific
7959.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12635316
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51029345
731 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific
9235.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12645316
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51029346
731 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific
10552.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Features:
  • Broad temperature range—up to 330°C
  • Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
  • High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Features electronically controlled fan speed and damper position
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
Warranty: 2 year warranty
Specifica
Specifica
230 V
50/60 Hz
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz