Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Microbiological Incubators
Ensure outstanding sample safety with our advanced protocol security microbiological incubators, which features a 140°C decontamination routine, lockable doors and alarms.
3296.40€ - 10854.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | Microprocessor control with vacuum fluorescent display |
---|---|
Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 105°C |
Tipo | Incubatore microbiologico |
Temporizzatore | weekly / real time / hour |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10899990
|
Thermo Scientific™
51028542 |
104 L | Stainless Steel | 230 V |
4582.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10600231
|
Thermo Scientific™
51028137 |
104 L | Coated Steel | 230 V |
4241.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10800001
|
Thermo Scientific™
51028543 |
178 L | Stainless Steel | 230 V |
6301.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10440220
|
Thermo Scientific™
51028138 |
178 L | Coated Steel | 230 V |
5959.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12645306
|
Thermo Scientific™
51029325 |
381 L | Coated Steel | 230 V |
7627.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10261740
|
Thermo Scientific™
51028541 |
66 L | Stainless Steel | 230 V |
3587.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11646420
|
Thermo Scientific™
51028136 |
66 L | Coated Steel | 230 V |
3296.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12675306
|
Thermo Scientific™
51029338 |
702 L | Stainless Steel | 230 V |
10854.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12665306
|
Thermo Scientific™
51029337 |
702 L | Coated Steel | 230 V |
9547.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12655306
|
Thermo Scientific™
51029326 |
381 L | Stainless Steel | 230 V |
8522.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ensure outstanding sample safety with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Microbiological Incubators. Incubators include a unique 140°C decontamination routine, lockable incubator door with alarm for restricted access, and automatic over- and under-temperature alarms. Models are available with a stainless-steel exterior, offering an easy-to-clean, corrosion-resistant surface that meets the demanding needs of pharmaceutical and clinical laboratories.
Features:
- Dual convection for application versatility (except for large capacity units) — fan speed adjustable from 0 to 100%
- Advanced digital timer for daily or weekly ON/OFF cycles
- Easy to clean, stainless-steel interior (AISI 304)
- Intuitive user interface for setting temperature
- Large, easy-to-read vacuum fluorescent display
- Optional sample sensor provides exact temperature of sample on display
- Lockable door with alarm for restricted access (except for large-capacity units)
- Exceptionally small footprint
Temperature Stability:
- Broad temperature range from 5°C above ambient to 105°C — suitable for drying application
- Automatic over- and under-temperature alarm
- Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
140°C decontamination cycle
- At 140°C contaminating microorganisms are reduced to a minimum — comparable to sterilization —within a 6-hour heating cycle
- No need for separate autoclaving of internal fittings
- Certified by an accredited microbiological institute
Ordering Information:
Availability may vary by country.
Warranty: 2 years
Specifica
Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
Ambient +5° to 105°C | |
Incubatore microbiologico | |
weekly / real time / hour |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.