Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens
Codice prodotto. 15472535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
105 L
774 L
Tipo:
Gravity Convection
Gravity Convection, 3-Phase Model
Requisiti elettrici:
208/240 V 60 Hz
400 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A):
56.5 x 64 x 82 cm
77 x 126.1 x 154.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15472535
Marca: Thermo Scientific™ 51028113
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Perform routine, day-to-day work in these general protocol ovens, which provide a safe, ideal heating and drying solution for research, clinical or industrial needs.
Perform routine applications simply and safely with Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens. These ovens provide an ideal heating and drying solution for research, clinical or industrial needs.
Features:
  • Operating temperatures from 50°C to 250°C
  • Automatic over-temperature alarm system
  • Low overall energy consumption
  • Built-in timer
  • Corrosion-resistant stainless steel chambers with rounded corners
  • Large, easy-to-read vacuum fluorescent display
  • Easy-to-use, microprocessor-controlled touch button operation
  • Doors can be opened at over 180°C
Ordering Information:
Availability may vary by country
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Capacità (sistema metrico) 105 L
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 250°C
Tipo Gravity Convection
N. di ripiani 2 supplied/16 max.
Stabilità termica ±0.4°C
Temporizzatore ON / OFF
Dimensioni interne (L x P x A) 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm)
Dimensioni (L x P x A) 56.5 x 64 x 82 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 17.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 43.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 32.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 22.8 in.
Altezza (sistema metrico) 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 58 cm
Depth (English) Interior 16.3 in.
Depth (Metric) Interior 41.4 cm
Requisiti elettrici 208/240 V 60 Hz
Tensione 208/240 V
Wattage 3360 w
Amperaggio 14 A
Frequenza 60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.