Learn More
Thermo Scientific™ Incubatori refrigerati Heratherm™
Controllo preciso della temperatura, maggiore efficienza energetica e facilità d'uso. Con tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise necessarie per risultati affidabili.
Marca:  Thermo Scientific™ 51031567
9664.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15662079
  • 12562.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Massima potenzialità dell'incubazione con la precisione della temperatura necessaria per le applicazioni che lo richiedono. Con una gamma di temperatura compresa tra +5 e +70 °C, gli incubatori refrigerati Fisherbrand™ Heratherm™ sono dotati di tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise per ottenere risultati affidabili. Senza refrigeranti pericolosi, queste unità consumano meno energia rispetto al prodotto convenzionale, e sono la scelta ideale per i laboratori che richiedono efficienza energetica.
  • Temperature range 5- 70°C
  • Available in 2 sizes: benchtop model 178L / 6.3 cu.ft. and a floormodel with casters 381L / 13.5 cu.ft.
  • Great temperature uniformity and stability to keep the samples in a safe environment -> uniformity as low as +/-0.3°C (20°C), stability as low as +/-0.1°C
  • Energy consumption as low as 80Wh/h(benchtop) / 150Wh/h (floorstanding) at 20°C  - Note that comparable compressor cooled units consume up to 6 times this amount*
  • CFC free / HFC free polyurethane insulation foam for outstanding temperature performance and condensation prevention
  • Heated door with intelligent energy control to ensure no condensation – even at low temperatures 
  • Sophisticated timer function with weekly,daily or real time mode
  • Intuitive programmability function for defined temperature ramping, soak/cool and dwell: store up to 10 programs with 10 easysteps
  • Adjustable over temperature shut-off for protocols that require setting of over temperature for protection – (class 2 according to norm DIN12880)
  • Safe viewing of samples through internal glass door with limited impact on temperature
  • Safe containment with automatic over and under temperature alarm
  • Standard access port for data monitoring (large diameter of 42mm / 1.65 in.)
  • Flexible shelf system for optimal loading, easy to remove for cleaning, with non-tip protection
  • Stainless steel interior (1.4301 / ASTM 304) and rounded corners  for easy cleaning
*Based on comparison with models BK6160/Precision815
Note: stated values are based on norm DIN12880 testing
Servizi
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
13.5 cu. ft.
Heratherm refrigerated incubator IMP400, w/ electrical outlet, 230V, 50/60Hz
Stainless Steel (304/1.4301)
Coated Steel
EU plug CEE7/7
Automated Incubator
Solid outer door & internal glass door
Internal Electrical Outlet: EU (CEE 7/4 plug and interior outlet)
IMP400
1.6 in. (42mm)
0.1°C
524 x 544 x 1335 mm (20.6 x 21.4 x 52.6 in.)
60.8 in. (casters not included: 7.1 in.)
476 lb.
368 lb.
230 V, 50/60 Hz, 6.0 A, 1360 w
CE
381 L
20.79 x 21.06 in. (528 x 498 mm)
2/17
5°C to 70°C
Large Vacuum Fluorescent
Energy efficient
CFC free/HFC free polyurethane insulation foam
1
Peltier technology: no refrigerant
≤0.3°C at 20°C; ≤0.7°C at 37°C
770 x 778 x 1545 mm ( 30.3 x 30.6 x 60.8 in.)
1545 mm (casters not included: 180 mm)
216 kg
167 kg
230 V