Learn More
Hexamethylenetetramine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform and acetone.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids. Avoid conditions like flames, sparks and moisture.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hexamethylenetetramine |
Punto di fusione | ∼280°C (sublimation) |
Densità | 1.33 |
Punto d'infiammabilità | 250°C (482°F) |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN1328 |
Beilstein | 2018 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Indice di Merck | 14,5966 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252638 | Certificato di analisi | 05/10/2024 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10247881 | Certificato di analisi | 05/09/2023 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10238069 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10239366 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10238163 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
Sicurezza e movimentazione
- Hexamethylenetetramine
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..