Learn More
Hexane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥97.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15694560
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15694560
Marca: Honeywell-Chromasolv 348592.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥97.0% (GC)
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
Punto di fusione -95°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.659g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.375
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 256mmHg (37.7°C)
Beilstein 1730733
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥97.0% (GC)
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane