Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
449.51 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Metal Drum
Stainless Steel Can
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Hexane |
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.659g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 69°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.077 |
Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
Punto di combustione | 453°F |
Imballaggio | Glass Bottle |