Learn More
Hexanes, 98+%, extra pure, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 176660010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 92112-69-1 Peso : 0.65900kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Hexanes | |
Mixture of Isomers | |
Colorless to Yellow | |
69.0°C | |
−22°C | |
Liquid or Solid | |
0.001 % max. | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
01, 142 | |
Hex | |
86.18 | |
Extra Pure |
-95.0°C | |
92112-69-1,110-54-3 | |
0.6590g/mL | |
1 L | |
Glass Bottle | |
1.3748 to 1.3810 | |
98+% | |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
0.05% Max. | |
14, 4694 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- Hexanes
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hexane, branched andlinear
RUO – Research Use Only