Learn More
Hexanes, Certified AR for Analysis, 95% N-Hexane Approx, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro color ambra
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Descrizione
C6H14, CAS Number-92112-69-1, hexanes, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexane, heksan, hexyl hydride, hexanen, hexan, 5L, 69 deg.C, CHEBI:29021, Colorless, 86.18g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 deg.C, 9520, 86.178, Metal can, Liquid, 8058, CCCCCC, 2.97, 160mbar at 20 deg.C
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 69°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Metal Can |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 160mbar at 20°C |
Viscosità | 0.31 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 86.18g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.