Learn More
Hexanes, for HPLC, contains ca. 95% n-Hexane, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10356401
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD00009520
Sinonimo Hex
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Nota nome (95% n-Hexane)
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
Densità 0.6590g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Beilstein 01, 142
Indice di Merck 14, 4694
Peso formulazione 86.18
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.