Learn More
Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure™ Cr∣+6 1000μg/mL
Codice prodotto. 11329887
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11329887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042234.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hexavalent Chromium, standard solution is used in ion chromatography for measurement and determination of soluble Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Numero MDL MFCD00717544
Specifikationer
Materiale o nome chimico Hexavalent Chromium standard solution
Nota nome Cr+6 1000μg/mL
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Yellow
Solubilità Miscible with water
Quantità 100 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Faroangivelser
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Skyddsangivelse
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium dichromate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.