Learn More
Kautex™ Contenitore a più usi in polietilene ad alta intensità
Codice prodotto. 15901401
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 14
pezzi 6
Codice prodotto. 15901401
Marca: Kautex™ 2000070546
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE per garantire resistenza e durata. I contenitori a più usi in polietilene ad alta densità Kautex™ sono adatti per la conservazione, il trasporto o lo smaltimento di materiali granulari o in polvere.
  • Wide mouth opening for easy filling, emptying and cleaning
  • Polygonal, natural color, screw-on closure
  • Use for:
    • Packaging
    • Dispensing
    • Sending samples
    • Mailing
    • Disposal
    • Collecting
    • Storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 108.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, smaltimento, raccolta, conservazione
Forma Poligonale
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per custodia 14
Quantità 1 ciascuno
Closure Included
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Product Type Contenitore multiuso
Diametro (sistema metrico) 190 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite