Learn More
Thermo Scientific Chemicals High Form Nickel Crucible
34.07€ - 223.11€
Specifica
Descrizione | High Form |
---|---|
Materiale | Nickel |
Product Type Specs | Nickel Crucible |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15493575
|
Thermo Scientific Chemicals
035883.KT |
20 mL | 38mm | 35mm |
34.07€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15463585
|
Thermo Scientific Chemicals
035904.KT |
30 mL | 41mm | 43mm |
58.89€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15423595
|
Thermo Scientific Chemicals
035925.KT |
50 mL | 44mm | 51mm |
66.93€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15483595
|
Thermo Scientific Chemicals
035946.KT |
75 mL | 54mm | 57mm |
59.09€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15443605
|
Thermo Scientific Chemicals
035967.KT |
100 mL | 61mm | 62mm |
90.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15403625
|
Thermo Scientific Chemicals
036019.KT |
250 mL | 84mm | 78mm |
106.53€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15483625
|
Thermo Scientific Chemicals
036040.KT |
500 mL | 101mm | 91mm |
223.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
High Form | |
Nickel | |
Nickel Crucible |