Learn More
Sartorius™ High Performance Glass Shield Secura26
High performance glass shield for use with laboratory balance.
Marca:  Sartorius™ YHK01SQP
Codice prodotto. 17711828
  • 984.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used for increasing weighing performance of balances with readability of 0.002 mg
  • (Supplied without a balance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Secura Laboratory Balances
Draft Shield