Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 201°C
-1°C to 250°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
-50°C to +50°C
0°C to 40°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
20.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 35°C, 90°C |
| Certificazione/Conformità | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Blue Spirit |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | -4°F |
| Min. Temperature (Metric) | -20°C |
| Vedi altri risultati |