Learn More
Cytiva Soluzioni rNTP a elevata purezza
Per la trascrizione in vitro o per reazioni richiedenti rNTP a elevata purezza. Le soluzioni rNTP a elevata purezza Cytiva Lifescience™ garantiscono un utilizzo semplice in tempi ridotti.
Marca: Cytiva 27-2076-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
- High purity: >98% triphosphate
Specifica
Liquid | |
7.5 | |
100 mM | |
25 μmol | |
in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity. | |
GTP, 100 mM solution | |
≥98% triphosphate | |
Colorless |