Learn More
Fisherbrand™ High Temperature Autoclavable Bags
Manufactured from polypropylene. Fisherbrand™ High Temperature Autoclave Bags can withstand temperatures up to 134°C
Marca:  Fisherbrand™ SA21-01
234.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11850482
  • 271.69€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 29-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene construction
  • 40μm thickness
  • With printed biohazard symbol
  • Supplied in bulk packs of 500
  • Suitable for temperatures of up to 134°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Natural
Clinical, dairy, environment, industries, microbiology
40 μm
780 mm
21 L
Single-use
Polypropylene
134°C
400 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ High Temperature Autoclavable Bags > Capacity: 21L