Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnaces with Scale for Determination of Combustion Loss and Thermogravimetric Analysis (TGA)
These high-temperature furnaces are specially developed to determine combustion loss during annealing and for thermogravimetric analysis in the lab. The complete system consists of the high-temperature furnace, a table frame, precision scale with feedthroughs into the furnace and powerful software.
19800.00€ - 21730.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo P570
Dimensioni interne (L x P x A) 150 x 150 x 150 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 370 x 655 x 890 mm
Tensione 400 V
Wattage 5000 W
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17397829
Vedere i documenti
Nabertherm™
001711560
16 L
19800.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17307839
Vedere i documenti
Nabertherm™
001711570
17 L
21730.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-quality molybdenum disilicide heating elements
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Adjustable air inlet
  • Exhaust air opening in the roof
  • 4 scales available for different maximum weights and scaling ranges
  • Process control and documentation for temperature and combustion loss via VCD software package for monitoring
Specifica
Specifica
P570
370 x 655 x 890 mm
5000 W
150 x 150 x 150 mm
400 V