Learn More
Brady™ Inserti/targhette in polipropilene ad alta resistenza
Con gli inserti in polipropilene ad alta resistenza B-412 è possibile identificare patch panel e frontalini di prese. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170724
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Descrizione
- Speciali: progettate per identificare facilmente porte, connettori e frontalini di prese
- Robuste: resistenti a strappi, carburanti, oli, prodotti chimici e temperature estreme
- Non adesive: facili da posizionare, rimuovere e riposizionare in base alle necessità
- Certificazioni: RoHS Compliant secondo 2005/618/CE MCV
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV | |
Black on White | |
Continuous | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Cartridge | |
0.008 in. | |
20 ft. | |
1.2 cm |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
20 ft. x 0.475 in. | |
0.475 in. |