Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 pg Prepacked Column
Designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography separating peptides
Marca:  Cytiva 28-9893-31
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02400kg
Codice prodotto. 11350342
  • 2747.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: Dismantling tool, support screen, net ring (10μm), O-ring, stop plugs, and instructions.
Descrizione
Descrizione
  • Prepacked XK columns
  • 1/16 in. fittings for convenient connections to KTA design systems
  • High resolution with short run times and good recovery
  • High capacity at high flow rates
  • Separations can be scaled up to production levels
  • Prepacked for convenience and reproducibility
  • Produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose
  • Separation properties of these media are determined by the dextran component
  • BioProcess medium combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions
  • Maximum pressure: 42psi
  • Bed dimensions: 16 × 600mm
  • Flow rate: <1.0mL/min.
  • Bed volume: 120mL
  • Flow velocity: 10 to 50cm/hr.
  • Sample volume: 5mL
  • Theoretical plates: >13000m-1
  • Complete pack size: 1 × 120mL
Media
  • pH Stability working range: 3 to 12
  • pH Stability cleaning: 1 to 14
  • Average particle size: 34μm
  • Matrix: composite of cross-linked agarose and dextran
Column
  • Material (column tube): borosilicate glass
  • Porosity: 10μm
  • Bed support: net
  • Material (Bed support): polypropylene (PP) (reinforced glass fiber), polyamide (PA)
  • Material (Column hardware): borosilicate glass, polyamide, fluororubber, ethylene propylene
  • diene (EPDM), ETFE, superpolyoxymethylene
  • Outlet I.D.: 0.8mm (0.031 in.)
  • Column I.D.: 16mm (0.62 in.)
  • Inlet I.D.. 0.8mm (0.031 in.)
Specifica
Specifica
Superdex 30 PG size exclusion chromatography media prepacked into HiLoad 26/600 column
16 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.