Learn More
Kinematica™ Stativo con cerniera ST-P01-200 per omogeneizzatore Polytron™ PT 1300 D
Supporto snodato in acciaio inox (molla a gas) e base di montaggio. Il supporto dell'unità può essere ruotato in qualsiasi direzione. Può essere sollevato o abbassato.
Marca:  Kinematica™ 11040012
Codice prodotto. 13457639
  • 1010.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Supporto per giunto (molla a gas) con due rivetti in acciaio inox per l'uso con trazione Polytron™ PT 1300 D
Specifica
Specifica
Supporto con cerniera
Acciaio inox
Dispersore PT1300 D
ST-P 01/200
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stativo con cerniera ST-P01-200 per omogeneizzatore Polytron™ PT 1300 D >