Learn More
Cytiva HiPrep™ Heparin Fast Flow 16/10 Column
Codice prodotto. 10657455 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10657455
Marca: Cytiva 28936549
For preparative purification of proteins with affinity for heparin
  • Immobilized heparin is used for purification of antithrombin III, coagulation factors, and other plasma proteins
  • Compatible with simple pump-based configurations and other chromatography systems such as AKTA design
  • Optimized for reliable, reproducible separations
  • High loading capacity and fast purifications
  • Rapid initial capture of proteins from start material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata 2 to 10 mL/min.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.05M Sodium Acetate containing 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Quantità 1 x 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep Heparin FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.