Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR Prepacked Gel Filtration Columns
For reproducible protein purification, separating polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids
Marca:  Cytiva 28-9356-04
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11330292
  • 865.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Aids in preparative separation of biomolecules from up to 5mL (for 16mm column I.D.) and 13mL (for 26mm column I.D.).
  • Provides maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability
  • Prepacked columns for use with AKTAdesign™ or other pumped chromatography systems
  • Available in two different prepacked column sizes - 16 x 600mm (120mL) and 26 x 60mm (320mL)
  • Maximum pressure (over packed bed during operation) is 1.5 bar (22psi)
Media    
  • Average particle size: 50μm
  • Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
  • pH Stability working range: 3 to 11
  • pH Stability cleaning range: 2 to 13
  • Chemical stability: all commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitrile (tested at 40°C for one week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
  • Pressure/Flow specification: >125cm/hr., 100kPa, XK 50/30, bed height 15cm
Column
  • Material (bed support): Polymethyl-Methacrylate
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Media:
  • Fractionation [Mr] globular proteins: 2 x 104-8 x 106
  • Exclusion limit [Mr] (globular proteins): ≈9 x 106 (9000kDa)
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit:    271bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Media:
  • Exclusion limit for Dextrans: 100 x 106
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit: 1078bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 4 x 104-2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Each
25 to 75 μm
120 mL
1.6cm
23.62 in.
Polypropylene
3 to 11
Polysaccharides, macromolecules with extended structures and even small plasmids
<0.5 mL/min.
Low to medium pressure AKTA™ systems or pumped chromatography systems
Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column
Reproducible Protein purification, separating Polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids
60cm
1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi)
Allyl Dextran and N,N'-methylenebisacrylamide
4 to 30°C, 20% Ethanol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol