Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR Prepacked Gel Filtration Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120 mL
320 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Aids in preparative separation of biomolecules from up to 5mL (for 16mm column I.D.) and 13mL (for 26mm column I.D.).
- Provides maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability
- Prepacked columns for use with AKTAdesign™ or other pumped chromatography systems
- Available in two different prepacked column sizes - 16 x 600mm (120mL) and 26 x 60mm (320mL)
- Maximum pressure (over packed bed during operation) is 1.5 bar (22psi)
Media
- Average particle size: 50μm
- Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
- pH Stability working range: 3 to 11
- pH Stability cleaning range: 2 to 13
- Chemical stability: all commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitrile (tested at 40°C for one week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
- Pressure/Flow specification: >125cm/hr., 100kPa, XK 50/30, bed height 15cm
- Material (bed support): Polymethyl-Methacrylate
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
- Media:
- Fractionation [Mr] globular proteins: 2 x 104-8 x 106
- Exclusion limit [Mr] (globular proteins): ≈9 x 106 (9000kDa)
- Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit: 271bp
- Fractionation [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
- Media:
- Exclusion limit for Dextrans: 100 x 106
- Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit: 1078bp
- Fractionation [Mr] Dextrans: 4 x 104-2 x 107
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Portata | <0.5 mL/min. |
| Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low to medium pressure AKTA™ systems or pumped chromatography systems |
| Volume letto | 320 mL |
| Product Type | Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.6cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reproducible Protein purification, separating Polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 60cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol