Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR Columns
Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
841.00€ - 1213.00€
Specifica
Quantità | Each |
---|---|
Dimensione particelle | 25 to 75 μm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Low to medium pressure AKTA™ systems |
Product Type | Sephacryl HR Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix |
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10369334
|
Cytiva
17-1194-01 |
320 mL | 2.6cm | < 1.3 mL/min. |
1213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10146364
|
Cytiva
17-1165-01 |
120 mL | 1.6cm | < 0.5 mL/min. |
841.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Long-term chemical and physical stability from hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
- Recommended linear flowrate 5 to 15cm/hr.
Designed for separating peptides and small proteins
Specifica
Each | |
Low to medium pressure AKTA™ systems | |
Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix | |
60cm | |
1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi) | |
Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol |
25 to 75 μm | |
Sephacryl HR Column | |
23.62 in. | |
Polypropylene | |
3 to 11 | |
Peptides and small proteins |