Learn More
Cytiva His MultiTrap™ TALON™
For high-throughput screening of histidine-tagged proteins from clarified cell lysates
Marca:  Cytiva 29000596
Dettagli aggiuntivi : CAS : 79-06-1 Peso : 0.66000kg
Codice prodotto. 12674506
  • 954.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Prepacked 96-well plate for expression screening and small-scale parallel purification of histidine-tagged proteins
Specifications:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix - Cross-linked agarose, 6%
  • Particle size -     60 to 160μm
  • Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
  • pH stability working range - 3 to 12
  • No of wells: 96
  • Material - Polypropylene (PP) and polyethylene (PE)
  • Dimensions - 127.8 x 85.5 x 30.6 mm
  • Complete packsize - 4 x 96-well filter plates
  • Volume - 50μL
Specifica
Specifica
4/Pk.
4°C to 8°C
His MultiTrap Talon prepacked Column
Polypropylene, Polyethylene
3 to 12
For High Throughput Screening of Histidine-Tagged Proteins From Clarified Cell Lysates
Up to 20 mg Histidine-tagged Protein
60 to 160 μm
6% Cross-Linked Agarose
Talon Superflow Cobalt-IMAC
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3