Learn More
Cytiva Colonne per cromatografia HiScale™
Codice prodotto. 11310132 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume letto:
40 mL
80 mL
106 ml
212 mL
393 mL
785 mL
Altezza (sistema metrico):
200 mm
400 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
26 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11310132
Marca: Cytiva 28964514
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Withstand pressures of up to 20 bar (290 psi) and high flow rates. Cytiva Life Sciences™ HiScale™ Chromatography Columns are designed to be compatible with modern BioProcess chromatography media such as MabSelect™ and Capto™.
  • Empty columns with high pressure stability for packing with modern BioProcess media for process development and preparative chromatography.
  • Provides axial compression of the gel bed and a nonrotating plunger mechanism that expands packing capabilities.
  • Adapter QuickLock mechanism, column measurement scale, and ergonomic design, facilitate column handling and increase process control.
  • Dual adapters, offering high flexibility and dynamic packing heights.
  • Capability to rinse entire adapter shaft after packing, thereby minimizing risk of bacterial growth after prolonged use.
  • Based on the well-established line of XK columns and compatible with all methods currently applicable to XK columns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Colonna per cromatografia HiScale
Volume letto 106 ml
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Include Provette per colonna, provetta con protezione esterna, due adattatori, tubo PEEK e giunture a entrambe le estremità per il collegamento semplice con valvole, pompe e monitor
Materiale Vetro borosilicato
Pressione max 20 bar
Support Type Rete in polipropilene (fibra di vetro rinforzata)/poliammide
Tipo di colonna Empty HPLC Column
Da utilizzare con (applicazione) Sviluppo dei processi e cromatografia preparativa