Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
Marca:  Cytiva 29321904
Codice prodotto. 15918872
  • 10641.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-resolution SEC columns
  • Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Size Exclusion Chromatography (SEC)
1 Ea.
8.5 mL
Superose 6 Increase
2 MPa
Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol
26 x 400 mm
Column