Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HiScreen Q Sepharose FF Column
HiScreen SP Sepharose FF clumn
Tipo di legante:
Quaternary Amine
Sulphopropyl
Intervallo di pH:
2 to 12
4 to 13
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ready-to-use column for convenient process development optimization and parameter screening
- Highly cross-linked agarose matrix with average bead size of 90μm
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- 20cm bed height is acheived when it is connected in series
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 6% cross-linked agarose beads
- Average particle size: 90μm
- Max. flow velocity: 450cm/hr.
- Material (column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
HiScreen Q FF
- Media:
- pH stability working range: 2 to 12
- pH stability cleaning: 2 to 14
- Ion exchanger type: strong anion exchanger
- Media:
- pH stability working range: 3 to 14
- pH stability cleaning: 4 to 13
- Ion exchanger type: strong cation exchanger
Specifica
Specifica
| Tampone | 1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol |
| Product Type | HiScreen SP Sepharose FF clumn |
| Volume letto | 4.7mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.7mm |
| Quantità | 1 x 4.7mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100mm |
| Portata | <450 cm/hr. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen SP FF
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.