Learn More
Thermo Scientific™ Biglie magnetiche HisPur™ Ni-NTA
Perform affinity purification of His-tagged fusion proteins in manual or automated formats with the high capacity nickel-IMAC Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Magnetic Beads.
Marca: Thermo Scientific™ 88832
Descrizione
Perform affinity purification of His-tagged fusion proteins in manual or automated formats with Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Magnetic Beads, high capacity nickel-IMAC beads.
Additional Information and Online Ordering
The blocked magnetic bead surface is derivatized with the nitrilotriacetic acid (NTA) chelation moiety and loaded with divalent nickel ions (Ni2+). The immobilized metal affinity chromatography (IMAC) beads provide high binding capacity with very low background. The HisPur Ni–NTA Magnetic Beads can be used both manually with a magnetic stand as well as with automated platforms such as the Thermo Scientific™ KingFisher Instruments for high–throughput needs.Highlights:
High capacity – equivalent or higher binding capacity than Ni-NTA magnetic beads from other suppliers
Low nonspecific binding – the bead surface is pre-blocked and the protocol provides optimized buffers for purification
Fast – protocol is completed in 1 hour
Scalable – process microliter to milliliter sample volumes
Versatile – purify proteins using native or denaturing conditions
Reagent compatible – can be used with common cell lysis reagents and a variety of buffer additives
Multiple formats – protein coupling to the beads and downstream applications can be performed both manually and on an automated platform (e.g., Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Specifica
Store at 4°C | |
10 mL | |
His | |
Nickel-NTA |
HisPur™ | |
Recombinant | |
Magnetic Affinity Bead |
Sicurezza e movimentazione
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, sulphuric acid