missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ HIST2H2AA Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00008337-P01.10ug

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16172372

  • 344.00€ / 10µg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Specifica

AAH01629
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.4
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 μg
MSGRGKQGGKARAKAKSRSSRAGLQFPVGRVHRLLRKGNYAERVGAGAPVYMAAVLEYLTAEILELAGNAARDNKKTRIIPRHLQLAIRNDEELNKLLGKVTIAQGGVLPNIQAVLLPKKTESHHKAKGK
H2A/H2A.2/H2A/O/H2A/q/H2AFO/H2a-615/HIST2H2AA
HIST2H2AA3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8337
HIST2H2AA (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HIST2H2AA3
Human
Recombinant
Solution
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato