Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor II, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15496919
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 15496919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65479.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
CAS 174664-65-4
Formula molecolare C10H10N2O4
Peso formulazione 222.20g/mol
Sinonimo 3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder