Learn More
Epredia™ Histoplast Paraffin
Meet the demanding and versatile needs of the laboratory with Epredia™ Histoplast Paraffin.
Marca: Epredia™ 8332
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00000kg
Descrizione
- Made of paraffin and plastic polymers
- Delivers excellent processing and yields thin, wrinkle-free sections
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable 2 lb. bags. Also available in a premeasured paraffin kit for use on the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor (waste drawer included).
Specifica
50° to 54°C | |
Paraffin |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: parrafin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol