Learn More
Epredia™ Histoplast Paraffin
Meet the demanding and versatile needs of the laboratory with Epredia™ Histoplast Paraffin.
Marca:  Epredia™ 8331
77.68 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21706" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15300815
  • 126.00€ / pezzi 8
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of paraffin and plastic polymers
  • Delivers excellent processing and yields thin, wrinkle-free sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable 2 lb. bags. Also available in a premeasured paraffin kit for use on the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor (waste drawer included).
Specifica
Specifica
56°C
Paraffin
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Histoplast IM
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.