Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
677.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Separate lids included |
---|---|
Stile pori | Mesh |
Tipo di chiusura | Back Hinge |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16333926
|
Epredia™
B851000BL |
Blue |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16323926
|
Epredia™
B851000BE |
Beige |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16353926
|
Epredia™
B851000GY |
Gray |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16343926
|
Epredia™
B851000GN |
Green |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16363926
|
Epredia™
B851000LA |
Lavender |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373926
|
Epredia™
B851000LG |
Light Green |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16383926
|
Epredia™
B851000LI |
Lilac |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16393926
|
Epredia™
B851000OR |
Orange |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16303936
|
Epredia™
B851000PK |
Pink |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16313936
|
Epredia™
B851000TN |
Tan |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16323936
|
Epredia™
B851000WH |
White |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16333936
|
Epredia™
B851000YW |
Yellow |
677.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality. Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime.
- Grossing, Processing and Embedding – cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange. Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples.
- Precision engineering for solid connection to microtomes.
- Cassette surface texture optimizes scanability for archiving.
Specifica
Separate lids included | |
Mesh | |
Back Hinge |